Learn More
Natriumkarbonat-Lösung, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15614150
Click to view available options
Menge:
1 l
5 L
10 L
Volumetrisch, 0.5 M Na2CO3 (1 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumkarbonat-Lösung
Menge 1 l
Strukturformel Na2CO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4154566
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Formelmasse 105.99 mol