Learn More
Natriumkarbonatlösung, 0.5 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073182 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
Artikelnummer. 10489750
Marke: Fisher Chemical J/7520/PB15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 3494
Spezifikation
Siedepunkt 100°C
Schmelzpunkt 0°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 14mmHg at 20°C
Dichte Vapor Density: 0.7