Learn More
Natriumkarbonat-Lösung, 0.05 M (0.1 N), NIST-Standardkonzentrat, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10538050 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
6 AMP
Packungsgröße:
100 Milliliter
6 Ampullen
Artikelnummer. 10538050
Marke: Fisher Chemical J/7580C/90
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 3494
Spezifikation
Siedepunkt 100°C
Schmelzpunkt 0°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 6 AMP
Verpackung Ampulle
Dampfdruck 14mmHg at 20°C
Dichte Vapor Density: 0.7