Learn More
Natriumcarbonat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., wasserfrei, ≥99.8 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumcarbonat |
| Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Physikalische Form | Anhydrisch |
| Menge | 1 kg |
| Strukturformel | Na2CO3 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 4154566 |
| IUPAC-Name | Dinatriumcarbonat |
| Formelmasse | 105.99 mol |
| Reinheit (%) | ≥99.8 % (berechn. gem. Trockensubstanz) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium carbonate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.