Learn More
Natriumcarbonat-Decahydrat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5 bis 100.5 % (ex-getrocknete Subst.), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7071804 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
50 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 15671290
Marke: Honeywell-Fluka 134141KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5 bis 100.5 % (aus Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-1-6132
Summenformel CH20Na2O13
Molekulargewicht (g/mol) 286.14
MDL-Nummer MFCD00149178
InChI-Schlüssel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumcarbonatdecahydrat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Decahydrat, Dinatriumdekahydrat-Karbonat, Natriumcarbonatdekahydrat, Natriumcarbonat-10-Wasser, Dinatriumkarbonat-Dekahydrat, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC-Name Dinatrium; Karbonat, Decahydrat
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumcarbonatdecahydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, FCC
Menge 1 kg
Strukturformel Na2CO3 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 286.14 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 % (aus Trockensubstanz)
Güte puriss.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate decahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium carbonate