Learn More
Natriumcarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.16 € - 91.87 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 497-19-8 |
---|---|
Summenformel | CNa2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 105.99 |
MDL-Nummer | MFCD00003494 |
InChI-Schlüssel | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda |
PubChem CID | 10340 |
ChEBI | CHEBI:29377 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11317886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13098.36 |
500 g |
28.16 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11327886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13098.0E |
2500 g |
61.98 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11307886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13098.0I |
5000 g |
91.87 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
AnwendungenNatriumcarbonat wird häufig als anorganische Basis und Pufferkomponente in mehreren synthetischen organischen Transformationen in chemischen Industrien und Forschungslaboren verwendet. Natriumcarbonat wird häufig als Elektrolyt verwendet und dient als sehr guter Leiter bei der Elektrolyse. Neben der Verwendung als gängiges chemisch-biologisches/biotechnologisches Laborreagenz wird es auch als Wasserenthärter bei der Wäsche, der Verarbeitung von Zellstoff, Reinigungsmitteln und der Glasherstellung eingesetzt. Es kann zur Standardisierung von Säuren und zur qualitativen Prüfung von Kationen eingesetzt werden. Beim Färben mit faserreaktiven Farbstoffen wird Natriumcarbonat verwendet, um eine korrekte chemische Bindung des Farbstoffs an Zellulosefasern zu gewährleisten.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in wässrigem Alkohol. Unlöslich in Kohlenstoffdisulfid, Aceton und Alkylacetaten.
Hinweise
m.p. 851 ° (beginnt CO{2} bei 400 ° zu verlieren). Es ist hygroskopisch und absorbiert Feuchtigkeit aus der Luft. Beim Erhitzen beginnt es, Kohlendioxid bei etwa 400 °C zu verlieren.
Chemische Identifikatoren
497-19-8 | |
105.99 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
10340 | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
CNa2O3 | |
MFCD00003494 | |
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda | |
CHEBI:29377 |
Spezifikation
Sodium carbonate | |
11.5 | |
MFCD00003494 | |
14,8596 | |
Soluble in water. Slightly soluble in aq. alcohol. Insoluble in carbon disulphide,acetone,and alkyl acetates. | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O | |
105.99 | |
CHEBI:29377 | |
98% | |
1.535 | |
2.53 |
497-19-8 | |
CNa2O3 | |
4154566 | |
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatriumcarbonat | |
10340 | |
105.99 | |
Geruchsneutral | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H319
Verursacht schwere Augenreizung.
P234-P264b-P280i-P305+P351+P338-P390
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 207-838-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ4050000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Sodium carbonate, 98%, Thermo Scientific
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Disodium carbonate