Learn More
Natriumcarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317886
Natriumcarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317886
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
5000 g
Artikelnummer. 11317886
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13098.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumcarbonat wird häufig als anorganische Basis und Pufferkomponente in mehreren synthetischen organischen Transformationen in chemischen Industrien und Forschungslaboren verwendet. Natriumcarbonat wird häufig als Elektrolyt verwendet und dient als sehr guter Leiter bei der Elektrolyse. Neben der Verwendung als gängiges chemisch-biologisches/biotechnologisches Laborreagenz wird es auch als Wasserenthärter bei der Wäsche, der Verarbeitung von Zellstoff, Reinigungsmitteln und der Glasherstellung eingesetzt. Es kann zur Standardisierung von Säuren und zur qualitativen Prüfung von Kationen eingesetzt werden. Beim Färben mit faserreaktiven Farbstoffen wird Natriumcarbonat verwendet, um eine korrekte chemische Bindung des Farbstoffs an Zellulosefasern zu gewährleisten.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in wässrigem Alkohol. Unlöslich in Kohlenstoffdisulfid, Aceton und Alkylacetaten.
Hinweise
m.p. 851 ° (beginnt CO{2} bei 400 ° zu verlieren). Es ist hygroskopisch und absorbiert Feuchtigkeit aus der Luft. Beim Erhitzen beginnt es, Kohlendioxid bei etwa 400 °C zu verlieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium carbonate
pH 11.5
Menge 500 g
Beilstein 4154566
Merck Index 14,8596
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in aq. alcohol. Insoluble in carbon disulphide,acetone,and alkyl acetates.
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Formelmasse 105.99
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.535
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.53
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog NumberL13098.0I,L13098.0E,L13098.36
Chargennummer10249823 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog NumberL13098.0I,L13098.0E,L13098.36
Chargennummer10238840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL13098.0I,L13098.0E,L13098.36
ChargennummerM21G024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2023 Catalog NumberL13098.0I,L13098.0E,L13098.36
Chargennummer10245625 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2023 Catalog NumberL13098.0I,L13098.0E,L13098.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate, 98%, Thermo Scientific
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Disodium carbonate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumcarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >