Learn More
Natriumbromid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10713621
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
Natriumbromid, hochrein, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-15-6
Summenformel BrNa
Molekulargewicht (g/mol) 102.89
MDL-Nummer MFCD00003475
InChI-Schlüssel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1390°C
Schmelzpunkt 755°C
Farbe Weiß
pH 5 to 8.8
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
IUPAC-Name Natriumbromid
Formelmasse 102.89g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter