Learn More
Natriumbisulfit, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumbisulfit |
Menge | 100 g |
IUPAC-Name | Natrium;Hydrogensulfit |
Güte | ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium metabisulfite
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium metabisulphate