Learn More
Natriumbisulfit, für ACS-Analyse,67.1%, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11457872
compliance-icons compliance-icons
Natriumbisulfit, für ACS-Analyse,67.1%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11457872 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
Artikelnummer. 11457872
Marke: MP Biomedicals 0215257390
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-90-5
Summenformel NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 103.05
MDL-Nummer MFCD00003530
InChI-Schlüssel DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumbisulfit, Natriumhydrogensulfit, Natriumsulfhydrat, Mononatriumsulfit, Schweflige Säure, Mononatriumsalz, Caswell Nr. 750, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC-Name Natrium;Hydrogensulfit
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumbisulfit
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Formelmasse 104.7
Dichte 1.326 g/cm3 bei 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium bisulphite
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumbisulfit, für ACS-Analyse,67.1%, MP Biomedicals™ >