Learn More
Natriumbisulfat-Monohydrat, puriss p.a.,≥99.0% (T), Honeywell™
Artikelnummer. 15686810 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 15686810
Marke: Honeywell Research Chemicals 71657500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., ≥99.0 % (T)
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – spezifische ACS-Verwendung (HPLC), allgemeine ACS-Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzien in einem Gütegrad für die chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganik – chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumbisulfat-Monohydrat
CAS 10034-88-5
Menge 500 g
Summenformel H3NaO5S
Strukturformel NaHSO4 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149210
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Natriumbisulfat-Monohydrat, Natriumhydrogensulfat-Monohydrat, Schwefelsäure, Mononatriumsalz, Hydrat, Schwefelsäure, Mononatriumsalz, Monohydrat, Natriumhydrogensulfat-1-hydrat, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
InChI-Schlüssel JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Natrium; Schwefelwasserstoff; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 138.07
PubChem CID 23673662
Formelmasse 138.08 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (T)
Verpackung Poly-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium bisulfate monohydrate
Signalord
  • Gefahr
Riskkategorier
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Faroangivelser
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Skyddsangivelse
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydrogensulphate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.