Learn More
Natriumbisulfat, Monohydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker ™
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumbisulfat |
Namenshinweis | Monohydrat |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 500 g |
IUPAC-Name | Natrium; Schwefelwasserstoff; Hydrat |
Formelmasse | 138.07 |
Güte | BAKER ANALYZED™ Reagenz |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 2.10 kg |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.