Learn More
Natrium-bis-(trimethylsilyl)-amid, Pure, 2 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
97.69 € - 520.51 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Farbe Orange bis Braun
Namenshinweis 2M Solution in THF
CAS 1070-89-9, 109-99-9
Summenformel C6H18NNaSi2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10053530
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
277851000
100 mL AcroSeal™ Glasflasche
97.69 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10379150
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
277858000
800 mL AcroSeal™ Glasflasche
520.51 €
800 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natrium-bis-(trimethylsilyl)-amid, Pure, 2 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals