Learn More
Bis-(Trimethylsilyl)-Natriumamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11307748
Bis-(Trimethylsilyl)-Natriumamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307748
10 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11307748
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033505.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sodium bis(trimethylsilyl)amide is used as a base in organic synthesis as well as to deprotonate other compounds containing weakly acidic O-H, S-H, and N-H bonds. It is used to prepare amines by reacting with alkyl halides. It finds application in certain organic reactions viz. generation of carbenes by dehydrohalogenation of halocarbons and Wittig reagents by deprotonation of phosphonium salts. It accelerates the polymerization of pheneylacetylene in conjunction with rhodium(I) catalysis. Furthermore, it is used for the preparation of lanthanide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1070-89-9
Summenformel C6H18NNaSi2
Molekulargewicht (g/mol) 183.377
MDL-Nummer MFCD00009835
InChI-Schlüssel WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
PubChem CID 2724254
IUPAC-Name Natrium;bis(trimethylsilyl)azanid
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Schmelzpunkt 171°C to 175°C
Farbe Weiß
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel (CH3)3SiNNaSi(CH3)3
Menge 10 g
UN-Nummer UN3096
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane,toluene,ether,terahydrofuran,benzene and toluene.
Formelmasse 183.38
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin
Name des Produkts
Bis-(Trimethylsilyl)-Natriumamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >