Learn More
Bis-(Trimethylsilyl)-Natriumamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
43.70 € - 369.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1070-89-9
Summenformel C6H18NNaSi2
Molekulargewicht (g/mol) 183.377
MDL-Nummer MFCD00009835
InChI-Schlüssel WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2724254
IUPAC-Name Natrium;bis(trimethylsilyl)azanid
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11327748
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
033505.04
2 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11307748
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
033505.09
10 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11317748
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
033505.18
50 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Sodium bis(trimethylsilyl)amide is used as a base in organic synthesis as well as to deprotonate other compounds containing weakly acidic O-H, S-H, and N-H bonds. It is used to prepare amines by reacting with alkyl halides. It finds application in certain organic reactions viz. generation of carbenes by dehydrohalogenation of halocarbons and Wittig reagents by deprotonation of phosphonium salts. It accelerates the polymerization of pheneylacetylene in conjunction with rhodium(I) catalysis. Furthermore, it is used for the preparation of lanthanide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H261-H314-H318
In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P210-P231+P232-P240-P241-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H228-H261-H314-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:I
missing translation for 'einecsNumber' : 213-983-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Bis-(Trimethylsilyl)-Natriumamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals