Learn More
Natriumbis(trimethylsilyl)amid, 1 M wässrige Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342706
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11342706
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08779.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.377 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natrium-bis-(trimethylsilyl)amid ist nützlich für die Erzeugung von Carbenen, die Aminierung von Sulfonamiden und für die Herstellung von Lanthanidkomplexen. In Verbindung mit der Katalyse von Rhodium (I) beschleunigt es die Polymerisation von Pheneylacetylen erheblich. Es wird für die Deprotonierung von Ketonen und Estern zur Erzeugung von Enolatderivaten, Phosphoniumsalzen und zur Erzeugung von Wittig-Reagenzien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Toluol und Äther. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel, Sauerstoff. Von Wasser und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1070-89-9
Summenformel C6H18NNaSi2
Molekulargewicht (g/mol) 183.377
MDL-Nummer MFCD00009835
InChI-Schlüssel WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
PubChem CID 2724254
IUPAC-Name Natrium;bis(trimethylsilyl)azanid
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3629917
Flammpunkt −17°C (1°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,toluene and ether. Reacts with water.
Formelmasse 183.38
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in THF
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Dichte 0.904
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF
Signalord
  • Gefahr
Farekategori
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faresætning
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sikkerhedssætning
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran, Sodium bis(trimethylsilyl)amide
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.