Learn More
Natriumhydrogencarbonat, +99.7 %, zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13458578
Natriumhydrogencarbonat, +99.7 %, zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13458578
25 kg, Fibertrommel
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 13458578
Marke: Thermo Scientific Acros 424270251
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bicarbonate
Schmelzpunkt 270.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 99.7+%
Strukturformel NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Merck Index 15,8719
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4 g/100mL water (60°C), insoluble in alcohol
IUPAC-Name Natriumhydrogencarbonat
Formelmasse 84.01
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Fibertrommel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
ChargennummerA0465530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
ChargennummerA0435015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
ChargennummerA0435015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
ChargennummerA0457214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
Produktidentifikator
  • Sodium bicarbonate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydrogencarbonat, +99.7 %, zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals >