Learn More
Natriumazid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
N3Na, CAS-Nummer-26628-22-8, Azot-Natrium, Hydrazoesäure, Natriumsalz, Azid, Natrium, Natriumazid, Kazoe, Smit, Nemazyd, natriumazid deutsch, Natriumazid na n3, natriumazid, 100 g, 300 °C, CHEBI:278547, Weiß, 65.01 g/mol, PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N, Natrium, Azid, 275 °C, 3536, 65.011
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 300°C |
Schmelzpunkt | 275°C |
Farbe | Weiß |
pH | 10 |
Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 65.01g/mol |
Güte | Extrarein |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium azide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/A§
- P302+P350-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.