Learn More
Natriumazid, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
24.42 € - 593.96 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 26628-22-8 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00003536 |
InChI-Schlüssel | PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german |
PubChem CID | 33557 |
ChEBI | CHEBI:278547 |
IUPAC-Name | Natrium; Azid |
SMILES | [N-]=[N+]=[N-].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10338380
|
Thermo Scientific Acros
190380050 |
5 g |
24.42 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10592211
|
Thermo Scientific Acros
190381000 |
100 g |
48.04 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10430471
|
Thermo Scientific Acros
190385000 |
500 g |
178.89 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10124813
|
Thermo Scientific Acros
190380025 |
2.5 kg |
593.96 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsformungsreagenz, für Azidation/Diazo-TransferChemische Identifikatoren
26628-22-8 | |
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N | |
33557 | |
Natrium; Azid |
MFCD00003536 | |
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german | |
CHEBI:278547 | |
[N-]=[N+]=[N-].[Na+] |
Spezifikation
300.0°C | |
275,0 °C | |
26628-22-8 | |
9 (5% min. soln.) | |
98.5% min | |
NaN3 | |
01,1041; 02,376; 03,259; 04,440; 05,593; 15,289; 17,68 | |
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german | |
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N | |
Natrium; Azid | |
33557 | |
65.01 | |
Extrarein | |
Glasflasche | |
>275°C |
Sodium azide | |
99% | |
Weiß | |
Kristallpulver | |
N3Na | |
MFCD00003536 | |
15, 8717 | |
Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether | |
[N-]=[N+]=[N-].[Na+] | |
65.01 | |
CHEBI:278547 | |
99% | |
0.5% max. | |
1.85 | |
1.8500g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Mund ausspülen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 247-852-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VY8050000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium azide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
RUO – Nur für Forschungszwecke