Learn More
Natriumalginat, technisch, SLR, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical S/2160/53
131.35 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
500g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
300 °C | |
Gelb | |
Pulver/Feststoff | |
(C6H7O7)A(C6H7O7)BNa | |
Kunststoffpulverbehälter |
9005-38-3 | |
5,5 bis 7,5 | |
500 g | |
81310 |