Learn More
Natriumacetylid, 18 Gew.% Dispersion in Xylol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10489861
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-26-8, 1330-20-7
Summenformel C2HNa
Molekulargewicht (g/mol) 48.02
MDL-Nummer MFCD00008568
InChI-Schlüssel SFDZETWZUCDYMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium acetylide, sodium ethynide, ethynyl sodium, sodium acetylide suspension, sodium acetylide na c2h, sodium ethyne, monosodium acetylide, slbnqjagykqcki-uhfffaoysa-n, sodium acetylide suspension, 18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil purity of contained acetylide
PubChem CID 2733336
ChEBI CHEBI:55387
IUPAC-Name Natrium; Ethin
SMILES C#[C-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium acetylide
Namenshinweis 18wt% slurry in xylene
Farbe Braun bis gelb
Dichte 0.9360g/mL
Flammpunkt 25°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC≡CNa
Menge 100 g
Relative Dichte 0.936
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
Formelmasse 48.02
Reinheit (%) 17.0 to 22.0 wt%
Physikalische Form Schlamm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium acetylide, 18 wt% slurry in xylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Name des Produkts
Natriumacetylid, 18 Gew.% Dispersion in Xylol, Thermo Scientific Chemicals >