Learn More
Natriumacetattrihydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15613810
Natriumacetattrihydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15613810 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Artikelnummer. 15613810
Marke: Honeywell-Fluka 32318500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H9NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumacetattrihydrat, Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, Natriumacetat-3-Wasser, Natriumacetat USP:JAN, Natriumacetat USAN:JAN, Natriumacetat TN, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tnMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumacetattrihydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 500 g
Strukturformel CH3COONa · 3H2O
MDL-Nummer MFCD00071557
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3732037
Formelmasse 136.08 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS/puriss. P. A
Zündpunkt 1112 °F
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Natriumacetat-Trihydrat
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumacetattrihydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™ >