Learn More
Natriumacetat-Trihydrat, ACS, 99.0 % bis 100.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317267
Natriumacetat-Trihydrat, ACS, 99.0 % bis 100.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317267
2 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11317267
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011553.A3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
In photography, analytical laboratory as buffer and in pharmaceutical.Sodium acetate trihydrate is used in various applications. It is used as a buffer of a pH range in between to 4.0 to 6.0. It is also used in the purification and precipitation of nucleic acids and in protein crystallization. It is used as a mordant dyeing, as a pickling agent in chrome tanning, as a neutralizer in waste streams containing sulfuric acid, in the textile industry and as a photoresist while using aniline dyes. It plays an important role to retard vulcanization of chloroprene in synthetic rubber production. It is a precursor to prepare ester from alkyl halide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H9NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
MDL-Nummer MFCD00071557
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tnMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium acetate trihydrate
Schmelzpunkt 62°C to 64°C
Namenshinweis For ACS analysis
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0% to 100.5%
Beilstein 3732037
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in alcohol. Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 136.08 (82.03 Anhydrous)
Güte ACS-Reagenz
Dichte 1.45 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN28L039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog Number011553.36,011553.A3
ChargennummerX23K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number011553.36,011553.A3
ChargennummerR08K055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog Number011553.36,011553.A3
ChargennummerN12K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2024 Catalog Number011553.36,011553.A3
ChargennummerZ21J003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number011553.36,011553.A3
Name des Produkts
Natriumacetat-Trihydrat, ACS, 99.0 % bis 100.5 %, Thermo Scientific Chemicals >