Learn More
Natriumacetattrihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11483337
Natriumacetattrihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483337
10,000 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Artikelnummer. 11483337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16230.0C
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sodium acetate trihydrate is used in various applications. It is used as a buffer of pH range in between to 4.0 to 6.0. It is also used in the purification and precipitation of nucleic acids and in protein crystallization. It is used as mordant dyeing, as a pickling agent in chrome tanning, as a neutralizer in waste streams containing sulfuric acid in textile industry and as a photoresist while using aniline dyes. It plays an important role to retard vulcanization of chloroprene in synthetic rubber production. It is a precursor to prepare ester from alkyl halide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumacetat-Trihydrat wird in verschiedenen Anwendungen verwendet. Wird als Puffer von pH-Bereich zwischen 4.0 und 6.0 verwendet. Wird auch bei der Aufreinigung und Fällung von Nukleinsäuren und bei der Proteinkristallisation verwendet. Wird als Beizmittelfärbung, als Beizmittel beim Chromgerben, als Neutralisator in schwefelsäurehaltigen Abfallströmen in der Textilindustrie und als Fotoresist bei der Verwendung von Anilinfarbstoffen verwendet. Spielt eine wichtige Rolle, die Vulkanisierung von Chloropren bei der Herstellung von Synthesekautschuk zu verzögern. Eine Vorstufe, um Ester aus Alkylhalogenid vorzubereiten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
-3H{2}O @ 120°. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln und Halogenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H9NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
MDL-Nummer MFCD00071557
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium acetate trihydrate
Schmelzpunkt 62°C to 64°C
Dichte 1.45
pH 7.5 to 9.0
Geruch Geruchsneutral
Menge 10,000 g
Beilstein 3732037
Merck Index 14,8571
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 136.08 (82.03 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10238837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA16230.0C,A16230.36,A16230.0E
Chargennummer90001120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16230.0C,A16230.36,A16230.0E
Chargennummer10140807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16230.0C,A16230.36,A16230.0E
Chargennummer10216937 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16230.0C,A16230.36,A16230.0E
Chargennummer10177140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16230.0C,A16230.36,A16230.0E
Name des Produkts
Natriumacetattrihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >