Learn More
Natriumacetat, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15635900
Natriumacetat, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15635900 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 15635900
Marke: Honeywell-Fluka 5992925G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
TraceSELECT™ , für Spurenanalyse, ≥ 99.999 % (Metallbasis), wasserfrei
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumacetat, Essigsäure, Natriumsalz, Natriumacetat, wasserfrei, Essigsäure-Natriumsalz, Wasserfreies Natriumacetat, Sodii-Acetas, Natriumethanoat, Octan sodny tschechisch, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-Name Natrium;Acetat
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumacetat
Menge 25 g
Strukturformel CH3COONa
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595639
Flammpunkt <250 °C (>482 °F)
Formelmasse 82.03 mol
Reinheit (%) ≥99.99 % (Metallbasis)
Güte TraceSELECT™
Zündpunkt 1112 °F
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumacetat, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™ >