Learn More
Natriumacetat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10122350 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10122350
Marke: Fisher Chemical S/2080/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Natriumacetat, wasserfrei, reinst, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 324°C
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.2
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 1 kg
IUPAC-Name Natrium;Acetat
Formelmasse 82.03g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter