Learn More
Natriumacetat, 3 M wässrige Lösung, pH 5.2, RNAse-frei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480217
Click to view available options
Menge:
100 mL
125 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
125 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15480217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61928.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Sodium acetate buffer solution pH, 5.2 is been widely used in for precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis. Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as Chip-on-Chip assay and in vitro enzyme inhibition assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumacetat-Pufferlösung pH 5.2 wird häufig für die Fällung von Nukleinsäuren und die Herstellung von Gelfärbungen für die Protein-Gelelektrophorese verwendet. Die Natriumacetatpufferlösung eignet sich für die Fällung von DNA, die Elution von Proteinen und für den Einsatz in molekularbiologischen Anwendungen wie dem Chip-on-Chip-Assay und dem In-vitro-Enzymhemmungs-Assay.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (246 g/l bei20 °C) und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Halogenen. Feuchtigkeitsempfindlich. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-Name Natriumacetat
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium acetate
Namenshinweis RNAse free
pH 5.2
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Strukturformel NaOOCCH3
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (246g/L) at 20°C,and ethanol.
Formelmasse 82.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M aq. soln.