Learn More
Natrium, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11301428
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
7440-23-5
Na
22.99
MFCD00085307
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
5360545
CHEBI:26708
Natrium
[Na]
7440-23-5
Na
22.99
MFCD00085307
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
5360545
CHEBI:26708
Natrium
[Na]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Solid in various forms
Dichte 0.968g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 5 g
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 1.59 hPa (1mm Hg)