Learn More
Natrium, 99.8 %, Stangen in Öl, in Aluminiumfolie verpackt, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10084322
Natrium, 99.8 %, Stangen in Öl, in Aluminiumfolie verpackt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10084322
250 g
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 10084322
Marke: Thermo Scientific Acros 390122500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-23-5, 8042-47-5
Summenformel Na
Molekulargewicht (g/mol) 22.99
MDL-Nummer MFCD00085307
InChI-Schlüssel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
IUPAC-Name Natrium
SMILES [Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium
Farbe Grau
Schmelzpunkt 98,0 °C
Siedepunkt 883,0 °C
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Strukturformel Na
Menge 250 g
Merck Index 15, 8708
Formelmasse 23.99
Reinheit (%) 99.8%
Form Stäbchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number390122500,390120010,390121000
ChargennummerA0462269 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2024 Catalog Number390122500,390120010,390121000
ChargennummerA0454114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog Number390122500,390120010,390121000
ChargennummerA0449212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number390122500,390120010,390121000
ChargennummerA0401555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number390122500,390120010,390121000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium, under mineral oil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natrium, 99.8 %, Stangen in Öl, in Aluminiumfolie verpackt, Thermo Scientific Chemicals >