Learn More
Natrium1-Octanesulfonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402467
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11402467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14292.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5324-84-5 | C8H17NaO3S | 216.27 g/mol
Sodium-1-octanesulfonate is used as a reagent for HPLC analysis of organic compounds, and more specifically, peptides and proteins. It is also extensively used as an ion pairing agent. Sodium-1-octanesulfonate is found to interact with human serum albumin. It is also used as an ion complexation agent for N-nitrosodiethanolamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-1-Octansulfonat wird als Reagenz für die HPLC-Analyse organischer Verbindungen, insbesondere Peptide und Proteine, verwendet. Wird auch häufig als Ionenpaarbildungsreagenz verwendet. Natrium-1-Octansulfonat interagiert mit Humanserumalbumin. Wird zudem als Ionenkomplexierungsreagenz für N-Nitrosodiethanolamin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, bildet eine klare und farblose Lösung.
Hinweise
Natrium-D-Gluconat ist bei normalen Temperaturen stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5324-84-5
Summenformel C8H17NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 216.27
MDL-Nummer MFCD00007544
InChI-Schlüssel HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
IUPAC-Name Natrium;octanat-1-sulfonat
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-Octanesulfonate
Schmelzpunkt >300°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 100 g
Beilstein 3574241
Löslichkeitsinformationen Soluble in water producing a clear and colorless solution
Formelmasse 216.28
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 1-octanesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.