Learn More
Natrium-1Heptansulfonat-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317108
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate is an ion pairing reagent used in the HPLC analysis of proteins and peptides. It is utilized in high performance capillary electrophoresis analysis of peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207300-90-1
Summenformel C7H17NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 220.259
MDL-Nummer MFCD00149550
InChI-Schlüssel XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc
PubChem CID 23687711
IUPAC-Name Natrium;-heptan-1-sulfonat;hydrat
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Spécification
Chemischer Name oder Material Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
Strukturformel CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Menge 50 g
Beilstein 3731762
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 220.26 (202.24 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Conseils de prudence
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.