Learn More
Gravis Weißes Soda-Limetten-Glas Twist-off rundes Glas, ohne Deckel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
280 mL
370 mL
660 ml
2000 ml
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Langlebig und belastbar
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 370 mL |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 63 mm |
Material | Glas |
Menge | 12/Packung |
Produkttyp | Flasche |