Learn More
Marienfeld Superior™ Objektträger für Mikroskopie aus Natron-Kalk-Glas
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Objektträger für mikroskopische Untersuchungen und die Erstellung und Archivierung von Präparaten.
8.00 € - 1600.60 €
Spezifikation
Material | Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse |
---|---|
Precleaned | Ja |
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Typ | Mikroskopobjektträger |
Anzahl pro Packung | 50 |
Produktcode | Marke | Frosted | Edges | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Frosted | Edges | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10406701
|
Marienfeld Superior™
1000000 |
Nein | Schnitt | 50 Stück in einer Schachtel |
286.00 €
2500 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10709782
|
Marienfeld Superior™
1000200 |
Seidig mattiertes Beschriftungsfeld | Schnitt | 50 Stück in einer Schachtel |
8.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10799582
|
Marienfeld Superior™
1000412 |
Nein | 90°, geschliffen | 50 Stück in einer Schachtel |
352.98 €
2500 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10506863
|
Marienfeld Superior™
1100420 |
Nein | 90°, geschliffen | 50 Stück in einer Schachtel |
1600.60 €
2250 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10056201
|
Marienfeld Superior™
1000612 |
Seidig mattiertes Beschriftungsfeld | 90°, geschliffen | 50 Stück in einer Schachtel |
395.38 €
2500 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Objektträger mit besonders guter Benetzbarkeit
- Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
- Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1
- Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse | |
1 mm | |
50 | |
26 mm | |
76 x 26 mm |
Ja | |
Mikroskopobjektträger | |
76 mm | |
CE-Kennzeichnung, DIN ISO 8037/1 |