Learn More
Marienfeld Superior™ Objektträger für Mikroskopie aus Natron-Kalk-Glas
Click to view available options
Frosted:
Nein
Seidig mattiertes Beschriftungsfeld
Edges:
90°, geschliffen
Schnitt
Menge:
50 Stück in einer Schachtel
Packungsgröße:
2250 Stück
2500 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Objektträger mit besonders guter Benetzbarkeit
- Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
- Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1
- Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Anzahl pro Karton | 2250 |
| Anzahl pro Packung | 50 |
| Edges | 90°, geschliffen |
| Frosted | Nein |
| Material | Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse |
| Precleaned | Ja |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Typ | Mikroskopobjektträger |
| Mehr anzeigen |