Learn More
Kalk-Natron, Indikator-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463957
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11463957
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19352.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 8006-28-8 | CaHNaO2 | 96.074 g/mol
Soda lime's ability is to absorb carbon dioxide, makes it valuable in medical and surgical procedures. It is also used as a powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil carbon dioxide efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved carbon dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kalk-Natron hat die Fähigkeit, Kohlendioxid aufzunehmen, was es wertvoll für medizinische und chirurgische Eingriffe macht. Es wird auch als leistungsstarkes Trockenmittel im kommerziellen und industriellen Bereich eingesetzt. Außerdem ist es für die Herstellung von Gasmasken nützlich. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Messung des Kohlendioxid-Ausflusses im Boden bei der Absorption. Es ist auch für die direkte Messung von gelöstem Kohlendioxid nützlich.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Säuren, Wasser, Fluor, Chloroform und Trichlorethylen. Es handelt sich um ein nicht-brennbares Material. Erzeugt Wärme bei der Hydrolyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8006-28-8
Summenformel CaHNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 96.074
MDL-Nummer MFCD00134094
InChI-Schlüssel HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Synonym soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
PubChem CID 66545795
IUPAC-Name Natrium;Oxocalcium;Hydroxid
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Soda lime
Menge 500 g
UN-Nummer UN1907
Merck Index 14,8569
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.