Learn More
BRAND™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 10389901 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10389901
Marke: BRAND™ 150050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren.
  • Kalknatronglas nach DIN 12341
  • Geschliffene Kanten
  • Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 100 mm