Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen aus Kalknatronglas
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
9 ml
10 ml
13.5 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Volumen (metrisch) | 13.5 ml |
| Enthält | Druckkappe |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Verschlusstyp | Druckkappe |
| Höhe (metrisch) | 75 mm |
| Menge | 100/Packung |