Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen aus Kalknatronglas
Diese Fläschchen eignen sich für allgemeine Mischanwendungen sowie einfache Laborarbeiten. Die Fläschchen aus Kalknatronglas halten mäßiger Erwärmung (z. B. in einem Wasserbad) stand.
Marke: Fisherbrand™
32.02 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.35640kg
Beschreibung
- Durchsichtige Flachbodenfläschchen
- Mit Stopfen aus Polyethylen
- In einer Vielzahl an Größen erhältlich
Spezifikation
12 mm | |
3 ml | |
100 | |
Druckkappe | |
100/Packung |
Kalknatronglas | |
Druckkappe | |
Polyethylen | |
38 mm |