Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Röhrchen aus Kalknatronglas
Kimble Chase™ Röhrchen aus Kalknatronglas eignen sich für Forschung und Experimente. Diese einfachen Teströhrchen zeichnen sich durch ein offenes Ende, einen runden Boden und einen Verschluss aus.
Marke:  DWK Life Sciences F40803000E0X2
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11832393
  • 287.00 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wiederverwendbar
  • 200/Packung
  • Transparentes Kalk-Natron-Glas
  • Mit Kappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
80 mm
200er-Packung
30 mm
Reagenzgläser