Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 11893360 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Durchmesser (metrisch):
6,5 mm
10 mm
11,5 mm
12 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
Artikelnummer. 11893360
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kimble Chase™ Zellkulturröhrchen aus Natronglas eignen sich zur Analyse von Zellkulturen, die für Diagnosen und Experimente entscheidend sind.
  • Kalknatronglas
  • Runder Boden
  • x250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausführungsart Rundboden
Beschreibung Teströhrchen
Länge (metrisch) 100 mm
Material Kalknatronglas
Menge 250 Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 12 mm