Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Kalknatronglas
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Durchmesser (metrisch):
6,5 mm
10 mm
11,5 mm
12 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
Beschreibung
- Kalknatronglas
- Runder Boden
- x250
Spezifikation
Spezifikation
| Ausführungsart | Rundboden |
| Beschreibung | Teströhrchen |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 250 Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |