Learn More
Hirschmann™ Kalknatron-Glasröhrchen mit rundem Boden
Artikelnummer. 10728621
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10728621
Marke: Hirschmann™ 9270116
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Reagenzgläser ohne Maßstab aus Kalknatronglas.
  • Einfaches Ende
  • Rundboden
  • Kalknatronglas
Spezifikation
Länge (metrisch) 160 mm
Material Kalknatronglas
Verpackung 1/Packung
Menge 1/Packung
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Produkttyp Reagenzgläser