Learn More
Hirschmann™ Kalknatron-Glasröhrchen mit rundem Boden
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Einfaches Ende
- Rundboden
- Kalknatronglas
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Verpackung | 1/Packung |
| Menge | 1/Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |