Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas
Click to view available options
Länge (metrisch):
40 mm
50 mm
55 mm
70 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
8 mm
9,5 mm
10,5 mm
11 mm
12 mm
16 mm
Packungsgröße:
200 Stück
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Gerändertes Oberteil
- Unbeschriftet
- Klares Kalknatronglas
- Gleichmäßiger Boden
- Einwegartikel
Spezifikation
Spezifikation
| Ausführungsart | Rundboden |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Verpackung | 250/Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |