Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 11822383
Click to view available options
Länge (metrisch):
40 mm
50 mm
55 mm
70 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
8 mm
9,5 mm
10,5 mm
11 mm
12 mm
16 mm
Packungsgröße:
200 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11822383
Marke: DWK Life Sciences A404008000711
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kimble Chase™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas eignen sich zur Betrachtung von Zellkulturen im Labor. Diese Einwegröhrchen aus Kalknatronglas mit Wulstrand sind unbeschriftet und zeichnen sich durch ihre beständige, einheitliche Unterseite aus.
  • Gerändertes Oberteil
  • Unbeschriftet
  • Klares Kalknatronglas
  • Gleichmäßiger Boden
  • Einwegartikel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausführungsart Rundboden
Länge (metrisch) 40 mm
Verpackung 200/Packung
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Produkttyp Reagenzgläser