Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Ringe aus Kalknatronglas
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
5mm
6mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ringe |
| Material | Kalknatronglas |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6mm |
| Menge | Gehäuse 1Pack |