Learn More
Fisherbrand™ Reagenzgläser ohne Rand, aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 11912198 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11912198
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Aufbewahrung von Prüfreagenzien und Materialien. Fisherbrand™ Teströhrchen aus Kalknatronglas ohne Rand sind entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Größen lieferbar.
  • Kalknatronglas
  • Randlos
  • Einwegartikel 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4142
Länge (metrisch) 150 mm
Material Kalknatronglas
Menge 100/Packung
Eingefasst Nein
Durchmesser (metrisch) 16 mm