Learn More
BRAND™ Petrischalen aus Kalknatronglas
Diese Petrischalen aus Kalknatronglas sind ideal für Mikroorganismen- oder Zellkulturanwendungen und verfügen über eine ausgezeichnete Glasqualität und Verarbeitung.
Marke:  BRAND™ 455751
62.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10400873
  • 79.55 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schale und Deckel innen und außen flach
  • Frei von Blasen und Streifen
  • Schneidkanten feuerpoliert
  • Geeignet für kurzfristige chemische Exposition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalknatronglas
Petrischale
25 mm
Rund
Feuerpolierte geschnittene Kanten
150 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BRAND™ Petrischalen aus Kalknatronglas > Durchmesser 150 mm