Learn More
BRAND™ Petrischalen aus Kalknatronglas
Diese Petrischalen aus Kalknatronglas sind ideal für Mikroorganismen- oder Zellkulturanwendungen und verfügen über eine ausgezeichnete Glasqualität und Verarbeitung.
Marke:  BRAND™ 455732
30.54 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10315571
  • 37.23 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schale und Deckel innen und außen flach
  • Frei von Blasen und Streifen
  • Schneidkanten feuerpoliert
  • Geeignet für kurzfristige chemische Exposition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalknatronglas
Feuerpolierte geschnittene Kanten
80 mm
Petrischale
15 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BRAND™ Petrischalen aus Kalknatronglas > Durchmesser:80mm