Learn More
BRAND™ Petrischalen aus Kalknatronglas
Diese Petrischalen aus Kalknatronglas sind ideal für Mikroorganismen- oder Zellkulturanwendungen und verfügen über eine ausgezeichnete Glasqualität und Verarbeitung.
Marke:  BRAND™ 455743
31.64 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10039890
  • 40.80 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schale und Deckel innen und außen flach
  • Frei von Blasen und Streifen
  • Schneidkanten feuerpoliert
  • Geeignet für kurzfristige chemische Exposition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalknatronglas
Mikrobioelle oder Zellkultur
20 mm
100 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Petrischalen aus Kalknatronglas > Durchmesser (metrisch): 100 mm, Höhe (metrisch):20 mm